4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55665-1G OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA 555 EUR
APOSOR55665-1G APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉BrO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD24715363
CAS nummer: 1043871-14-2