(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55671-1G OR55671-250MG
APOSOR55671-1GEA 429 EUR
APOSOR55671-1G APOSOR55671-250MG
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Formule: C₅H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16556111
CAS nummer: 874821-67-7