2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55674-1G OR55674-250MG
APOSOR55674-1GEA 110 EUR
APOSOR55674-1G APOSOR55674-250MG
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD29040961
CAS nummer: 1936493-49-0
UN: 3265
ADR: 8,III