Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55676-1G OR55676-250MG
APOSOR55676-1GEA 483 EUR
APOSOR55676-1G APOSOR55676-250MG
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉ClO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27959393
CAS nummer: 162141-56-2
UN: 3261
ADR: 8,III