2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55677-1G OR55677-250MG
APOSOR55677-1GEA 169 EUR
APOSOR55677-1G APOSOR55677-250MG
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅Br₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28783260
CAS nummer: 1700401-95-1