5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55685-1G OR55685-250MG
APOSOR55685-1GEA 431 EUR
APOSOR55685-1G APOSOR55685-250MG
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formule: C₈H₄ClNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18838815
CAS nummer: 65977-56-2