3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55687-1G OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA 95 EUR
APOSOR55687-1G APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397827
CAS nummer: 950577-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III