1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55688-1G OR55688-250MG
APOSOR55688-1GEA 315 EUR
APOSOR55688-1G APOSOR55688-250MG
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260327
CAS nummer: 24036-63-3