Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55689-1G OR55689-250MG
APOSOR55689-1GEA 222 EUR
APOSOR55689-1G APOSOR55689-250MG
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03837854
CAS nummer: 1019-95-0