1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55692-1G OR55692-250MG
APOSOR55692-1GEA 122 EUR
APOSOR55692-1G APOSOR55692-250MG
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29765140
CAS nummer: 1782518-89-1