4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
OR55703-1G OR55703-250MG OR55703-5G
APOSOR55703-1GEA 170 EUR
APOSOR55703-1G APOSOR55703-250MG APOSOR55703-5G
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22034498
CAS nummer: 1369143-28-1