Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 402 EUR
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16038163
CAS nummer: 177735-22-7