Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55717-1G OR55717-250MG OR55717-5G
APOSOR55717-1GEA 254 EUR
APOSOR55717-1G APOSOR55717-250MG APOSOR55717-5G
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699643
CAS nummer: 1033201-65-8