2-Amino-7-naphthol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-7-hydroxynaphthalene
OR55723-100MG OR55723-250MG OR55723-500MG
APOSOR55723-100MGEA 256 EUR
APOSOR55723-100MG APOSOR55723-250MG APOSOR55723-500MG
2-Amino-7-naphthol 95%
2-Amino-7-naphthol
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06252604
CAS nummer: 93-36-7