4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55728-1G OR55728-250MG
APOSOR55728-1GEA 234 EUR
APOSOR55728-1G APOSOR55728-250MG
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formule: C₆H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30491859
CAS nummer: 1454852-95-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III