3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55732-1G OR55732-250MG
APOSOR55732-1GEA 220 EUR
APOSOR55732-1G APOSOR55732-250MG
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703356
CAS nummer: 58586-55-3