Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55736-1G OR55736-250MG
APOSOR55736-1GEA 526 EUR
APOSOR55736-1G APOSOR55736-250MG
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745692
CAS nummer: 260273-62-9