7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55737-1G OR55737-250MG
APOSOR55737-1GEA 263 EUR
APOSOR55737-1G APOSOR55737-250MG
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060515
CAS nummer: 63558-84-9