6-Chlorobenzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55738-1G OR55738-250MG
APOSOR55738-1GEA 547 EUR
APOSOR55738-1G APOSOR55738-250MG
6-Chlorobenzofuran
6-Chlorobenzofuran
Formule: C₈H₅ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18825837
CAS nummer: 151619-12-4