(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55739-1G OR55739-250MG
APOSOR55739-1GEA 169 EUR
APOSOR55739-1G APOSOR55739-250MG
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Formule: C₉H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16877417
CAS nummer: 235082-69-6