4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5644-1G OR5644-250MG OR5644-5G
APOSOR5644-1GEA 106 EUR
APOSOR5644-1G APOSOR5644-250MG APOSOR5644-5G
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₅N₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059574
CAS nummer: 53242-78-7