2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5660-250MG OR5660-1G
APOSOR5660-250MGEA 374 EUR
APOSOR5660-250MG APOSOR5660-1G
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate
Formule: C₉H₁₀N₂·CH₃SO₃H
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03756929
CAS nummer: 1072806-66-6