4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5743-1G OR5743-5G OR5743-250MG
APOSOR5743-1GEA 104 EUR
APOSOR5743-1G APOSOR5743-5G APOSOR5743-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788274
CAS nummer: 59488-34-5