Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Ethoxycarbonyl)benzenesulphonamide
OR5787-100G OR5787-25G OR5787-5G
APOSOR5787-100GEA 95 EUR
APOSOR5787-100G APOSOR5787-25G APOSOR5787-5G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229.253 g/mol
Smeltpunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00455715
CAS nummer: 59777-72-9