4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5796-250MG OR5796-1G
APOSOR5796-250MGEA 87.6 EUR
APOSOR5796-250MG APOSOR5796-1G
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Formule: C₅H₆N₂O·ClH
Smeltpunt: 222…223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08729308
CAS nummer: 1206679-69-7