Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 875 EUR
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₄
Smeltpunt: 226…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363810
CAS nummer: 128612-43-1