1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5812-1G OR5812-5G
APOSOR5812-1GEA 74.9 EUR
APOSOR5812-1G APOSOR5812-5G
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂S
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363814
CAS nummer: 530081-57-3