4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methylamine, N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methanamine
OR5900-1G OR5900-250MG OR5900-5G
APOSOR5900-1GEA 192 EUR
APOSOR5900-1G APOSOR5900-250MG APOSOR5900-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Formule: C₈H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05215181
CAS nummer: 138022-00-1