Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5931-10G OR5931-5G OR5931-1G
APOSOR5931-10GEA 0 EUR
APOSOR5931-10G APOSOR5931-5G APOSOR5931-1G
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06628784
CAS nummer: 26050-64-6