3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59324-1G OR59324-250MG
APOSOR59324-1GEA 177 EUR
APOSOR59324-1G APOSOR59324-250MG
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878433
CAS nummer: 957065-90-6