5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-carboxy-5-chloroanisole, 5-Bromo-4-chloro-o-anisic acid
OR59335-1G OR59335-5G OR59335-250MG
APOSOR59335-1GEA 142 EUR
APOSOR59335-1G APOSOR59335-5G APOSOR59335-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆BrClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878363
CAS nummer: 95383-17-8