1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Tosyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR59354-1G OR59354-250MG
APOSOR59354-1GEA 0 EUR
APOSOR59354-1G APOSOR59354-250MG
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878406
CAS nummer: 957063-02-4