2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59359-1G OR59359-5G
APOSOR59359-1GEA 62.9 EUR
APOSOR59359-1G APOSOR59359-5G
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878341
CAS nummer: 957062-90-7