3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-{[(2-Hydroxyethyl)amino]carbonyl}benzeneboronic acid, 3-Borono-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR59387-1G OR59387-250MG OR59387-5G
APOSOR59387-1GEA 234 EUR
APOSOR59387-1G APOSOR59387-250MG APOSOR59387-5G
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878355
CAS nummer: 955422-14-7