5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59414-1G OR59414-250MG
APOSOR59414-1GEA 440 EUR
APOSOR59414-1G APOSOR59414-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878319
CAS nummer: 957066-09-0