1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59436-10G OR59436-1G OR59436-5G
APOSOR59436-10GEA 0 EUR
APOSOR59436-10G APOSOR59436-1G APOSOR59436-5G
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366379
CAS nummer: 143426-52-2
UN: 1759
ADR: 8,III