Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl [4-(methylsulphanyl)phenyl]acetate, 4-(Methylthio)phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-[4-(methylsulphanyl)phenyl]ethanoate
OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 58.4 EUR
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Formule: C₁₁H₁₄O₂S
MW: 210.293 g/mol
Smeltpunt: 55…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751249
CAS nummer: 14062-27-2