4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5962-1G OR5962-5G OR5962-10G
APOSOR5962-1GEA 141 EUR
APOSOR5962-1G APOSOR5962-5G APOSOR5962-10G
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
Smeltpunt: 57…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027286
CAS nummer: 664991-83-7