4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(3-Methoxy-3-methylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5973-1G OR5973-250MG
APOSOR5973-1GEA 381 EUR
APOSOR5973-1G APOSOR5973-250MG
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₃BN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027291
CAS nummer: 874297-84-4