2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Chlorosulphonyl)-2,5-dimethylfuran
OR59789-1G OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA 364 EUR
APOSOR59789-1G APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₇ClO₃S
Kookpunt: 244…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115370
CAS nummer: 166964-26-7
UN: 3265
ADR: 8,III