3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59827-1G OR59827-25G OR59827-5G
APOSOR59827-1GEA 0 EUR
APOSOR59827-1G APOSOR59827-25G APOSOR59827-5G
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Formule: C₉H₈N₂O₃
Smeltpunt: 201…202 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00559317
CAS nummer: 22246-16-8