4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59847-1G OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA 110 EUR
APOSOR59847-1G APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formule: C₄H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08703646
CAS nummer: 155742-48-6