2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59870-1G OR59870-250MG
APOSOR59870-1GEA 417 EUR
APOSOR59870-1G APOSOR59870-250MG
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one
Formule: C₆H₅ClN₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062762
CAS nummer: 944580-73-8