(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59892-1G OR59892-5G OR59892-10G OR59892-25G
APOSOR59892-1GEA 68.7 EUR
APOSOR59892-1G APOSOR59892-5G APOSOR59892-10G APOSOR59892-25G
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Formule: C₉H₁₄O
Kookpunt: 209 °C
Dichtheid: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08447116
CAS nummer: 38651-65-9