4-Bromo-8-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromoquinolin-8-yl methyl ether, 4-Bromo-8-methoxy-1-azanaphthalene
OR59910-1G OR59910-5G
APOSOR59910-1GEA 128 EUR
APOSOR59910-1G APOSOR59910-5G
4-Bromo-8-methoxyquinoline
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.081 g/mol
Smeltpunt: 97.2…97.4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08063209
CAS nummer: 103028-31-5