5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Phenylpicolinic acid
OR59922-1G OR59922-250MG
APOSOR59922-1GEA 308 EUR
APOSOR59922-1G APOSOR59922-250MG
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114189
CAS nummer: 75754-04-0