5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carboxy-5-(fur-2-yl)pyridine, 5-(Fur-2-yl)picolinic acid
OR59923-1G OR59923-250MG OR59923-50MG
APOSOR59923-1GEA 337 EUR
APOSOR59923-1G APOSOR59923-250MG APOSOR59923-50MG
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Smeltpunt: 164…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10700052
CAS nummer: 930110-99-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III