5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59975-5G OR59975-500MG OR59975-2.5G
APOSOR59975-5GEA 951 EUR
APOSOR59975-5G APOSOR59975-500MG APOSOR59975-2.5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Formule: C₁₀H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109319
CAS nummer: 21354-98-3