(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60043-1G OR60043-250MG
APOSOR60043-1GEA 81.8 EUR
APOSOR60043-1G APOSOR60043-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formule: C₆H₇NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02669593
CAS nummer: 13797-62-1