3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-6-chloropicolinonitrile, 3-Bromo-6-chloro-2-cyanopyridine
OR60048-1G OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA 40.9 EUR
APOSOR60048-1G APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂BrClN₂
Kookpunt: 111…113 °C (0,15 mm Hg)
Smeltpunt: 87…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000884
CAS nummer: 1053659-39-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III